Kluczowe dokumenty
926035
TissueFab® bioink Bone UV/365 nm
Synonim(y):
Bioink, Bioprinting 3D, GelMA, TissueFab
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
viscous liquid
Poziom jakości
zanieczyszczenia
<5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
<5 CFU/g Bioburden (fungal)
<50 EU/mL Endotoxin
kolor
white
pH
6.5-7.5
lepkość
5-50 cP(37 °C)
Zastosowanie
3D bioprinting
Powiązane kategorie
Opis ogólny
TissueFab® bioink Bone Vis/405 nm jest przeznaczony do promowania osteogennego różnicowania komórek macierzystych. Oparty jest na układzie hydrożelowym metakryloilu żelatyny (GelMA) i hydroksyapatytu (HAp).
HAp jest wysoce krystaliczną formą fosforanu wapnia. HAp ma chemiczne podobieństwo do zmineralizowanej fazy kości, co odpowiada za ich doskonałą biokompatybilność oraz właściwości osteoindukcyjne i osteokondukcyjne korzystne dla regeneracji kości. Hydrożele zawierające HAp były badane w literaturze w celu wykazania ich przetwarzalności przy użyciu różnych metod produkcji dodatków. Drukowanie struktur wypełnionych komórkami za pomocą preparatów biokomponentów zawierających HAp wykazało doskonałe właściwości osteogenne.
Dodatkowe informacje:
Protokół dla tego materiału można znaleźć w sekcji dokumentacji w sekcji "Więcej dokumentów".
HAp jest wysoce krystaliczną formą fosforanu wapnia. HAp ma chemiczne podobieństwo do zmineralizowanej fazy kości, co odpowiada za ich doskonałą biokompatybilność oraz właściwości osteoindukcyjne i osteokondukcyjne korzystne dla regeneracji kości. Hydrożele zawierające HAp były badane w literaturze w celu wykazania ich przetwarzalności przy użyciu różnych metod produkcji dodatków. Drukowanie struktur wypełnionych komórkami za pomocą preparatów biokomponentów zawierających HAp wykazało doskonałe właściwości osteogenne.
Dodatkowe informacje:
Protokół dla tego materiału można znaleźć w sekcji dokumentacji w sekcji "Więcej dokumentów".
Zastosowanie
TissueFab® bioink Bone UV/365 nm, low endotoxin to gotowy do użycia bioink, który został opracowany z myślą o wysokiej żywotności komórek, osteoindukcji i wierności drukowania i jest przeznaczony do biodruku 3D opartego na ekstruzji, a następnie sieciowania za pomocą ekspozycji na światło widzialne 405 nm. Biotusze GelMA-Bone mogą być stosowane z większością biodrukarek opartych na ekstruzji, są biodegradowalne i kompatybilne z ludzkimi mezenchymalnymi komórkami macierzystymi (hMSC) i typami komórek osteogennych. Biotusz TissueFab® Bone UV/365 nm o niskiej zawartości endotoksyn umożliwia precyzyjne wytwarzanie osteogenicznych modeli komórkowych 3D i konstruktów tkankowych do badań w zakresie biologii komórek 3D, inżynierii tkankowej, modeli tkankowych in vitro i medycyny regeneracyjnej.
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Mehdi Sadat-Shojai et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 49, 835-843 (2015-02-18)
The ability to encapsulate cells in three-dimensional (3D) protein-based hydrogels is potentially of benefit for tissue engineering and regenerative medicine. However, as a result of their poor mechanical strength, protein-based hydrogels have traditionally been considered for soft tissue engineering only.
Yicong Zuo et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(19), 10386-10394 (2015-05-01)
Modular tissue engineering holds great potential in regenerating natural complex tissues by engineering three-dimensional modular scaffolds with predefined geometry and biological characters. In modular tissue-like construction, a scaffold with an appropriate mechanical rigidity for assembling fabrication and high biocompatibility for
Xi Chen et al.
International journal of nanomedicine, 11, 4707-4718 (2016-10-04)
Periodontitis is a chronic infectious disease and is the major cause of tooth loss and other oral health issues around the world. Periodontal tissue regeneration has therefore always been the ultimate goal of dentists and researchers. Existing fabrication methods mainly
Michal Bartnikowski et al.
Materials (Basel, Switzerland), 9(4) (2016-04-14)
The concept of biphasic or multi-layered compound scaffolds has been explored within numerous studies in the context of cartilage and osteochondral regeneration. To date, no system has been identified that stands out in terms of superior chondrogenesis, osteogenesis or the
Janet R Xavier et al.
ACS nano, 9(3), 3109-3118 (2015-02-13)
Despite bone's impressive ability to heal after traumatic injuries and fractures, a significant need still exists for developing strategies to promote healing of nonunion defects. To address this issue, we developed collagen-based hydrogels containing two-dimensional nanosilicates. Nanosilicates are ultrathin nanomaterials