Kluczowe dokumenty
915025
Sigma-Aldrich
TissueFab® bioink Bone
UV/365 nm
Synonim(y):
Bioink, Bioprinting 3D, GelMA, TissueFab
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
opis
0.2 μm sterile filtered
suitable for 3D bioprinting applications
Poziom jakości
Formularz
gel form (viscous)
zanieczyszczenia
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
kolor
white
pH
6.5-7.5
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
TissueFab®- Bioink GelMA-Bone-UV jest przeznaczony do promowania osteogennego różnicowania komórek macierzystych. Oparty jest na układzie hydrożelowym metakryloilu żelatyny (GelMA) i hydroksyapatytu (HAp). HAp jest wysoce krystaliczną formą fosforanu wapnia. HAp ma chemiczne podobieństwo do zmineralizowanej fazy kości, co odpowiada za ich doskonałą biokompatybilność oraz właściwości osteoindukcyjne i osteokondukcyjne korzystne dla regeneracji kości. Hydrożele zawierające HAp były badane w literaturze w celu wykazania ich przetwarzalności przy użyciu różnych metod wytwarzania dodatków. Drukowanie struktur wypełnionych komórkami za pomocą preparatów biokomponentów zawierających HAp wykazało doskonałe właściwości osteogenne.
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tunable hydrogel composite with two-step processing in combination with innovative hardware upgrade for cell-based threedimensional bioprinting
Wust S, et al.
Acta Biomaterialia, 10, 630?40-630?40 (2014)
Tunable hydrogel composite with two-step processing in combination with innovative hardware upgrade for cell-based threedimensional bioprinting.
Wust S. et al.
Acta Biomaterialia, 10, 630-640 (2014)
Nano hydroxyapatite particles promote osteogenesis in a three-dimensional bio-printing construct consisting of alginate/gelatin/hASCs
Wang X F et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 6832-6842 (2016)
Mehdi Sadat-Shojai et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 49, 835-843 (2015-02-18)
The ability to encapsulate cells in three-dimensional (3D) protein-based hydrogels is potentially of benefit for tissue engineering and regenerative medicine. However, as a result of their poor mechanical strength, protein-based hydrogels have traditionally been considered for soft tissue engineering only.
Yicong Zuo et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(19), 10386-10394 (2015-05-01)
Modular tissue engineering holds great potential in regenerating natural complex tissues by engineering three-dimensional modular scaffolds with predefined geometry and biological characters. In modular tissue-like construction, a scaffold with an appropriate mechanical rigidity for assembling fabrication and high biocompatibility for
Produkty
Biotusze umożliwiają biodrukowanie 3D konstruktów tkankowych do badań przesiewowych leków i przeszczepów; wybór odpowiednich biotuszów do określonej inżynierii tkankowej.