Kluczowe dokumenty
915637
Sigma-Aldrich
TissueFab® bioink Bone
support gel
Synonim(y):
Bioink, Bioprinting 3D, Drukowanie 3D, TissueFab
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
opis
suitable for 3D bioprinting applications
Poziom jakości
Formularz
powder
kolor
white
Zastosowanie
3D bioprinting
Zastosowanie
TissueFab® - Bone Support Bioink nadaje się do drukowania rusztowań kostnych lub stosowania jako biokomponent wspierający dla hydrożelu/matrycy specyficznej dla kości. Zawiera optymalny stosunek PCL i HAp, który wykazuje doskonałą drukowalność i osteogenną bioaktywność. Polikaprolakton (PCL) jest syntetycznym biodegradowalnym polimerem, który jest szeroko stosowany jako materiał na rusztowania kostne drukowane w 3D. Hydroksyapatyt (HAp) wykazuje chemiczne podobieństwo do zmineralizowanej fazy kości, co odpowiada za ich doskonałą biokompatybilność oraz właściwości osteoindukcyjne i osteokondukcyjne korzystne dla regeneracji kości.
Opakowanie
5 g w szklanej butelce
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liang Dong et al.
Scientific reports, 7(1), 13412-13412 (2017-10-19)
Synthetic polymeric scaffolds are commonly used in bone tissue engineering (BTE) due to their biocompatibility and adequate mechanical properties. However, their hydrophobicity and the lack of specific cell recognition sites confined their practical application. In this study, to improve the
Boontharika Chuenjitkuntaworn et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 94(1), 241-251 (2010-02-19)
Polycaprolactone (PCL) is a synthetic biodegradable polymer that has been approved for use as bone graft substitutes. In this study, PCL scaffolds incorporating hydroxyapatite (HAp) particles were fabricated by combined solvent casting and particulate leaching techniques. The average pore dimension
Mitchell A Kuss et al.
RSC advances, 7(47), 29312-29320 (2017-07-04)
Reconstruction of complex, craniofacial bone defects often requires autogenous vascularized bone grafts, and still remains a challenge today. In order to address this issue, we isolated the stromal vascular fraction (SVF) from adipose tissues and maintained the phenotypes and the
Produkty
Biotusze umożliwiają biodrukowanie 3D konstruktów tkankowych do badań przesiewowych leków i przeszczepów; wybór odpowiednich biotuszów do określonej inżynierii tkankowej.