Merck
919624
Sigma-Aldrich
TissueFab® bioink 
(GelHA)ma -Vis/405 nm
Synonim(y):
Bioink, HAMA, Hialuronian sodu, Kwas hialuronowy, Kwas hialuronowy metakryloilowy, Metakrylamid kwasu hialuronowego, Metakrylan kwasu hialuronowego
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
opis
suitable for 3D bioprinting applications
sterylność
sterile-filtered
Formularz
viscous liquid (gel)
zanieczyszczenia
<5 CFU/g Bioburden (Fungal)
<5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
kolor
colorless to pale yellow
wielkość cząstki
0.2 μm
pH
6.5-7.5
Zastosowanie
3D bioprinting
Zastosowanie
TissueFab® - Biodruk HAMA-Vis to biodruk na bazie metakrylanu kwasu hialuronowego i GelMA do zastosowań w biodruku 3D. Formuła jest zoptymalizowana pod kątem biodruku 3D tkanek i konstrukcji przy użyciu biodrukarek 3D opartych na wytłaczaniu i może być stosowana do biodruku hydrożeli wypełnionych komórkami w pożądanym kształcie bez żadnego materiału nośnego. Sieciowanie wydrukowanych struktur można wykonać w jednym kroku przy użyciu światła widzialnego w celu dalszej hodowli i dojrzewania komórek do zastosowań w inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej.
Opakowanie
10 ml w szklanej butelce
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michelle T Poldervaart et al.
PloS one, 12(6), e0177628-e0177628 (2017-06-07)
In bone regenerative medicine there is a need for suitable bone substitutes. Hydrogels have excellent biocompatible and biodegradable characteristics, but their visco-elastic properties limit their applicability, especially with respect to 3D bioprinting. In this study, we modified the naturally occurring
Produkty
Biotusze umożliwiają biodrukowanie 3D konstruktów tkankowych do badań przesiewowych leków i przeszczepów; wybór odpowiednich biotuszów do określonej inżynierii tkankowej.