Merck
606650
Sigma-Aldrich
Dodecane-13C12
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3(13CH2)1013CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
215-217 °C (lit.)
mp
-9.6 °C (lit.)
gęstość
0.802 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Klucz InChI
SNRUBQQJIBEYMU-WCGVKTIYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)