Merck
696153
Sigma-Aldrich
p-Xylene-13C8
98% (CP), 99 atom % 13C
Synonim(y):
1,4-Dimethylbenzene-13C8
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H4(13CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495
bp
138 °C
mp
12-13 °C
gęstość
0.925 g/mL at 20 °C
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[13CH3][13c]1[13cH][13cH][13c]([13CH3])[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
Klucz InChI
URLKBWYHVLBVBO-LLXNCONNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)