Merck
486310
Sigma-Aldrich
p-Xylene-(dimethyl-13C2)
99 atom % 13C
Synonim(y):
1,4-Dimethyl-13C2-benzene, p-Xylene-α,α-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(13CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191501
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
gęstość
0.882 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3]c1ccc([13CH3])cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1
Klucz InChI
URLKBWYHVLBVBO-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)