Merck
Y0000723
Thebaine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Paramorphine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
thebaine, oxycodone, codeine
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12Oc3c(OC)ccc4C[C@H]5N(C)CC[C@]1(C5=CC=C2OC)c34
InChI
1S/C19H21NO3/c1-20-9-8-19-12-5-7-15(22-3)18(19)23-17-14(21-2)6-4-11(16(17)19)10-13(12)20/h4-7,13,18H,8-10H2,1-3H3/t13-,18+,19+/m1/s1
Klucz InChI
FQXXSQDCDRQNQE-VMDGZTHMSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny tebainy EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing He et al.
Nature communications, 6, 5943-5943 (2015-01-13)
Alkaloids constitute a large family of natural products possessing diverse biological properties. Their unique and complex structures have inspired numerous innovations in synthetic chemistry. In the realm of late-stage C-H functionalization, alkaloids remain a significant challenge due to the presence
Masako Aragane et al.
Journal of natural medicines, 68(4), 677-685 (2014-06-24)
In May 2011, numerous poppy plants closely resembling Papaver bracteatum Lindl., a type of narcotic plant that is illegal in Japan, were distributed directly from several large flower shops or through online shopping throughout Japan, including the Tokyo Metropolitan area.
Sándor Berényi et al.
Current medicinal chemistry, 16(25), 3215-3242 (2009-06-25)
The most practical synthetic routes to the preparation of as important pharmaceuticals as oxycodone, naloxone, naltrexone, nalbuphine and buprenorphine have utilized the alkaloid, thebaine, as a starting material. This review intends to focus on chemical transformations of morphinans which resulted
Zoe M Smith et al.
Talanta, 130, 221-225 (2014-08-28)
Previous applications of manganese(IV) as a chemiluminescence reagent have required the use of formaldehyde to enhance the emission intensity to analytically useful levels. However, this known human carcinogen (by inhalation) is not ideal for routine application. A wide range of