Merck
PHR1182
Supelco
Papaverine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.85
Beilstein:
3921435
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 277
traceable to Ph. Eur. P0270000
traceable to USP 1496008
rodzina API
papaverine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COC1=C(OC)C=C(C(CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=NC=C3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
Klucz InChI
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek papaweryny jest solą chlorowodorkową pochodnej opiatów o nazwie papaweryna, związku benzyloizochinolinowego. Stwierdzono, że rozluźnia mięśnie gładkie naczyń krwionośnych i jest stosowany w leczeniu okluzji i spastyczności tętnic płucnych, wieńcowych i obwodowych.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Chlorowodorek papaweryny jest stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia w oznaczaniu analitu w preparatach farmaceutycznych za pomocą technik chromatograficznych i spektrofotometrycznych.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Smooth muscle relaxant and cerebral vasodilator; phosphodiesterase inhibitor.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA9001 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simultaneous determination of dipyrone and papaverine in pharmaceutical formulation using PLS regression and UV spectrophotometry
do Nascimento AP, et al.
Analytical Letters, 40(5), 975-986 (2007)
The effect of intravenous papaverine hydrochloride on the cerebral circulation
Jayne H W, et al
The Journal of Clinical Investigation, 31(1), 111-114 (1952)
Spectrophotometric determination of meclozine HCl and papaverine HCl in their pharmaceutical formulations
Abdel-Ghani NT, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 28(2), 373-378 (2002)
Alaa El-Gindy
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 60(9), 745-753 (2005-07-19)
Three methods are developed for the simultaneous determination of diprophylline (DP), phenobarbitone (PH) and papaverine hydrochloride (PP). The chromatographic method depends on a high performance liquid chromatographic (HPLC) separation on a reversed-phase C18 column with a mobile phase consisting of
Simultaneous assay of ephedrine hydrochloride, theophylline, papaverine hydrochloride and hydroxyzine hydrochloride in tablets using RP-LC
Boberi B, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 21(1), 15-22 (1999)