Kluczowe dokumenty
W301912
Skatole
≥98%
Synonim(y):
3-Methylindole, Skatole
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
Próba
≥98%
bp
265-266 °C (lit.)
mp
92-97 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
animalic
ciąg SMILES
Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H9N/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6,10H,1H3
Klucz InChI
ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Microbiome-metabolomics analysis reveals abatement effects of itaconic acid on odorous compound production in Arbor Acre broilers.: Investigates the impact of itaconic acid on the microbiome and metabolomics profiles of broilers, significantly reducing skatole production, which is a key contributor to odors in poultry (Zhu et al., 2023).
- Postmortomics: The Potential of Untargeted Metabolomics to Highlight Markers for Time Since Death.: Discusses the potential of untargeted metabolomics in forensic science to identify time-since-death markers, including skatole, which is relevant in decomposition studies (Pesko et al., 2020).
- A versatile method for producing labeled or unlabeled Aß55, Aß40, and other ß-amyloid family peptides.: This article describes methods for producing peptides in biochemistry, including skatole, used in research contexts related to protein misfolding diseases (Zerweck et al., 2019).
- Chemical-Mediated Digestion: An Alternative Realm for Middle-down Proteomics: Explores alternative methods for protein digestion in proteomics, using chemical mediators including skatole to facilitate the process, offering new avenues for the study of protein structures and functions (Srzentic et al., 2018).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W301912-100G | 4061835522330 |
W301912-500G | 4061833664315 |
W301912-1KG | 4061835442546 |
W301912-5KG | 4061833654392 |
W301912-SAMPLE | 4061837518386 |