Merck
Skatole ≥98%
Skatole
Skatole ≥98%
Synonim(y):
3-Methylindole, Skatole
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Numer WE:
Products
Kategoria produktu
Marka
Pochodzenie biologiczne
Temperatura wrzenia (°C)
Masa cząsteczkowa wzoru
Temperatura topnienia (°C)
Czystość
Działanie
Poziom jakości
Zastosowanie
Klasa Markusha
Grupa Markusha
Klasa organoleptyczna