Merck
151955
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene-d5
99.5 atom % D
Synonim(y):
Pentadeuteronitrobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.14
Beilstein:
1455693
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
99.5 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 % (lit.)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5498 (lit.)
bp
88 °C/12 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
gęstość
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
Opis ogólny
Nitrobenzene-d5 is also referred to as pentadeuteronitrobenzene. Structure of the complexes between tetramethyl p-tert-butylcalix[4]arene tetraketone and hydroxonium cation H3O+ in nitrobenzene-d5 have been investigated by NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spectroscopy and DFT (Density Functional Theory) calculations. It participates in the preparation of 2- and 3-phenyl-d5-thiophenes.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protonated tetramethyl p-tert-butylcalix [4] arene tetraketone: NMR evidence and probable structures.
Kriz J, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 138(8), 735-740 (2007)
Arylation by aromatic nitro compounds at high temperatures. VII. Reactions of nitrobenzene and nitrobenzene-d5 with thiophene.
Fields EK and Meyerson S.
The Journal of Organic Chemistry, 35(1), 67-70 (1970)
Vibrational spectra of nitrobenzene-d5.
Laposa JD.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 35(1), 65-71 (1979)