Kluczowe dokumenty
108723
Phenyl acetate
99%
Synonim(y):
Acetic acid phenyl ester
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501 (lit.)
tw
196 °C (lit.)
gęstość
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phenoxy
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PON1(5444)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Kropki kwantowe (QD): Nanocząstki półprzewodnikowe o różnorodnych zastosowaniach, w tym w wyświetlaczach, oświetleniu i obrazowaniu biomedycznym.
The Fries rearrangement reaction is an organic name reaction which involves the conversion of phenolic esters into hydroxyaryl ketones on heating in the presence of a catalyst. Suitable catalysts for this reaction are Brønsted or Lewis acids such as HF, AlCl3, BF3, TiCl4, or SnCl4. The Fries rearrangement reaction is an ortho, para-selective reaction, and is used in the preparation of acyl phenols. This organic reaction has been named after German chemist Karl Theophil Fries.