Key Documents
432881
4-(Chloromethyl)phenyl acetate
98%
Synonim(y):
α-Chloro-p-cresol acetate, 4-Acetoxybenzyl chloride, p-(Chloromethyl)phenyl acetate, p-Acetoxybenzyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53 (lit.)
tw
240 °C (lit.)
gęstość
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-7(11)12-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
OKRCXSCDWKJWSW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?