Merck
117277
Sigma-Aldrich
Bis(4-bromophenyl) ether
99%
Synonim(y):
4-Bromophenyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(BrC6H4)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
tw
338-340 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Br2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Klucz InChI
YAWIAFUBXXPJMQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bis-(4-bromophenyl)-ether has been used in the preparation of 4-[4′-(diethoxyphosphoryl)phenoxy]phenyl-phosphonic acid diethyl ester.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Mar Gómez-Alcántara et al.
Inorganic chemistry, 43(17), 5283-5293 (2004-08-18)
Commercial bis-(4-bromophenyl)-ether, [BrC(6)H(4)](2)-O, has been used to prepare 4-[4'-(diethoxyphosphoryl)phenoxy]phenyl-phosphonic acid diethyl ester, [(CH(3)CH(2))(2)O(3)P-C(6)H(4)](2)-O, (I) following a slight modification of the Michaelis-Arbuzov reaction. The acid hydrolysis of I gave 4-(4'-phosphonophenoxy)phenyl phosphonic acid, [H(2)O(3)P-C(6)H(4)](2)-O (II), and both compounds have been characterized by