Merck
114081
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)benzyl chloride
97%
Synonim(y):
4-Chloromethyl-α-phenylanisole
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OC6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.71
Beilstein:
882526
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
77-79 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H13ClO/c15-10-12-6-8-14(9-7-12)16-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11H2
Klucz InChI
UYQPSKUPEXAQRJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek 4-(benzyloksy)benzylu działa jako stałe podłoże w celu łatwego określenia obciążenia odpowiednich kwasów związanych z polimerem poprzez bezpośrednie rozszczepienie. Zostało to ustalone podczas badania sprzęgania podstawionych aromatycznych, heterocyklicznych i alkilowych karboksylanów z żywicą.
Zastosowanie
Chlorek 4-(benzyloksy)benzylu jest stosowany do otrzymywania 4-arylo-3,4-dihydropirymidyno-5-karboksylanów (DHPM), które wykazują szerokie spektrum działania biologicznego.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C O Kappe
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 10(1), 49-51 (2000-01-15)
A series of pharmacologically active, functionalized 4-aryl-3,4-dihydropyrimidine-5-carboxylates (DHPMs) are prepared by a versatile novel solid phase approach. In the key step, a polymer-bound thiouronium salt is condensed with unsaturated 1-ketoesters. The resulting polymer bound 1,4-dihydropyrimidines are cleaved from the resin
Jianbo Li et al.
Drug delivery, 25(1), 1117-1126 (2018-05-22)
Asthma is one of the most prevalent chronic inflammatory diseases of lung. Current asthma therapy using inhaled corticosteroid often results in undesired treatment outcome due to poor compliance and drugs' lack of tissue specificity. N,N,N'-trimethyl-N'-(2-hydroxyl-3-methyl-5-123Iiodobenzyl)-1,3-propanediamine (HIPD), a phenolic propanediamine derivative
Crist N Filer et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 62(1), 24-27 (2018-07-15)
The 2-step synthesis of [1-14 C]tyramine hydrochloride is described with the product being characterized by TLC, HPLC, and UV spectroscopy. Several methods are provided to purify [1-14 C]tyramine hydrochloride, and its storage and stability are also discussed.