Kluczowe dokumenty
W285714
Phenethyl acetate
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
2-Phenethyl acetate, 2-Phenylethyl acetate
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
5.67 (vs air)
Próba
≥98%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
gęstość
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Organoleptyczne
honey; floral; rose; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W285714-100G | |
W285714-100G-K | 4061837877315 |
W285714-1KG-K | 4061837877322 |
W285714-25G-K | 4061837517334 |
W285714-1KG | |
W285714-25G | |
W285714-SAMPLE | |
W285714-SAMPLE-K | 4061837877339 |