klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
4.2 (vs air)
ciśnienie pary
0.15 mmHg ( 20 °C)
50 mmHg ( 120 °C)
Próba
≥99.0%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
899 °F
granice wybuchowości
40 %
zanieczyszczenia
≤0.0005 meq/g water-soluble titr. acid
pozostałość po odparowaniu
≤0.005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.551 (lit.)
pH
8-8.5 (20 °C, 1 g/L)
tw
210-211 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
gęstość
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup