Key Documents
491926
Benzyl alcohol-α-13C-α,α-d2
99 atom % 13C, 98 atom % D
Synonim(y):
Benzenemethan-d2-ol-13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
współczynnik refrakcji
n20/D 1.54 (lit.)
tw
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
gęstość
1.074 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])(O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6+1D2
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-OCAPALNOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)