Merck
461784
Sigma-Aldrich
Benzyl (R)-(+)-2-hydroxy-3-phenylpropionate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(OH)CO2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.559 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
mp
20-30 °C (lit.)
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
O[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15,17H,11-12H2/t15-/m1/s1
Klucz InChI
XFULYMQQCZRWQB-OAHLLOKOSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)