Merck
459879
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-2-hydroxy-3-phenylpropionate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(OH)CO2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
97%
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]24/D −55°, c = 1.8 in methylene chloride
współczynnik refrakcji
n20/D 1.558 (lit.)
bp
288 °C (lit.)
gęstość
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15,17H,11-12H2/t15-/m0/s1
Klucz InChI
XFULYMQQCZRWQB-HNNXBMFYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)