Merck
270121
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(+)-3-hydroxy-2-methylpropionate
97%
Synonim(y):
(+)-Methyl L-β-hydroxyisobutyrate, (S)-(+)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(CH3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
Beilstein:
1720830
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]19/D +26°, c = 4 in methanol
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
tw
74 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Klucz InChI
ATCCIZURPPEVIZ-BYPYZUCNSA-N
Zastosowanie
Methyl (S)-(+)-3-hydroxy-2-methylpropionate may be used as a starting material in the total synthesis of (+)-discodermolide, a potent antimitotic agent.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Total synthesis of the antimicrotubule agent (+)-discodermolide using boron-mediated aldol reactions of chiral ketones.
Paterson I, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 39(2), 377-380 (2000)