Kluczowe dokumenty
421731
(S)-(+)-2-(Dibenzylamino)-3-phenyl-1-propanol
99%
Synonim(y):
N,N-Dibenzyl-L-phenylalaninol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +8.0°, c = 4 in methanol
mp
72-74 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OC[C@H](Cc1ccccc1)N(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C23H25NO/c25-19-23(16-20-10-4-1-5-11-20)24(17-21-12-6-2-7-13-21)18-22-14-8-3-9-15-22/h1-15,23,25H,16-19H2/t23-/m0/s1
Klucz InChI
ZXNVOFMPUPOZDF-QHCPKHFHSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)