Merck
392898
Sigma-Aldrich
2-Propanol-1,1,1,3,3,3-d6
99 atom % D
Synonim(y):
Isopropanol-1,1,1,3,3,3-d6, Isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6 alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
66.13
Beilstein:
1699397
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.374 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
-90 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-WFGJKAKNSA-N
Opis ogólny
2-Propanol-1,1,1,3,3,3-d6 to 2-propanol z atomami wodoru w grupach -CH3 zastąpionymi deuterem. Doniesiono, że jest syntetyzowany przez redukcję per-deuterioacetonu. Badania pokazują, że istnieje w konformacji anty- i gauche.
Zastosowanie
2-Propanol-1,1,1,3,3,3-d6 może być stosowany w syntezie izotopomerów izopropyloformianu.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mass spectrometry in structural and stereochemical problems. CLXXXVIII. Electron impact induced behavior of branched ketones and esters, with special emphasis on hydrogen rearrangements.
Eadon G and Djerassi C.
Journal of the American Chemical Society, 92(10), 3084-3089 (1970)
Vibrational and rotational spectra, conformations and ab initio calculations of thiocyanatoethene.
Beukes JA, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 26(8-9), 799-812 (1995)
Conformational analysis and vibrational spectra of isopropyl formate and some deuterated isotopomers.
Rosas RL, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 24(3), 143-165 (1993)