Kluczowe dokumenty
563935
2-Propanol
70% in H2O
Synonim(y):
Isopropanol, 2-Propanol, 2-Propanol solution, IPA, Isopropyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Isopropanol, 70% in H2O
gęstość pary
2.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
33 mmHg
Formularz
liquid
granice wybuchowości
2-13.4 %
stężenie
69-71 wt. % (2-propanol via KFB method)
70% in H2O
bp
80.9-83.2 °C
mp
-89.5 °C
gęstość
0.858 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Solvent in organic synthesis
- Chemical intermediate
- Disinfectant
- Cleaning
- Sample preservative
greener alternative product
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
72.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Separation of Astaxanthin; Xanthophyll