Merck
909955
Sigma-Aldrich
2-Propanol
greener alternative
≥99.5%, BioRenewable, ReagentPlus®
Synonim(y):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Beilstein:
635639
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.05
product name
2-Propanol, BioRenewable, ReagentPlus®, ≥99.5%
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
750 °F
granice wybuchowości
2.0-12.7 %, 93 °C
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
renewable carbon content
78%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
tw
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is biorenewable and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here  for more information. This ReagentPlus® grade 2-propanol is a drop-in replacement for any 2-propanol application. Made from 78.0% renewable carbon (verified through C14 ASTM D6866-16 testing) and produced in an environmentally friendly way that reduces the carbon footprint of production and reliance on fossil fuels. Because it is not from petroleum, it is free from many non-renewable contaminants, such as benzene, phthalates, and other phenols, leading to a higher quality product.
Zastosowanie
Isopropanol can be used in different applications such as:
  • Solvent in organic synthesis
  • Chemical intermediate
  • Disinfectant
  • Antibacterial properties
  • Sample preservative
Cechy i korzyści
  • Renewable Carbon Content >78.0%
  • ASTM D6866 - Standard Test Methods for Determining the Biobased Content
  • Made from Renewable Resource - corn waste
  • Replacement for Petroleum-based 2-Propanol
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).