Kluczowe dokumenty
W292912
Isopropyl alcohol
natural, ≥98%, FG
Synonim(y):
2-Propanol, sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
300
400
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
750 °F
granice wybuchowości
2.0-12.7 %, 93 °C
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
alcohol; ethereal
ciąg SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Different solvents and organic modifiers for the control of crystallographic parameters in nano-crystallite hydroxyapatite for amplification of photocatalytic activity.: This study demonstrates how isopropyl alcohol, used as a solvent, can control the structural properties of hydroxyapatite nanocrystals, enhancing their photocatalytic performance in environmental applications (Kawsar et al., 2024).
- Preparation of a sustainable magnetic sorbent for the extraction and preconcentration of progestogens in natural water samples.: The study utilizes isopropyl alcohol in the synthesis of a novel, environmentally friendly sorbent for water purification processes, addressing the crucial need for removing contaminants from water (Aguinaga Martínez et al., 2024).
- Rational synthesis of methylsilsesquioxane aerogels addressing thermal load and compression recovery issues in Li-ion batteries.: This research highlights the use of isopropyl alcohol in synthesizing advanced materials that improve the safety and efficiency of lithium-ion batteries, a critical component for sustainable energy solutions (Li et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?