Merck
614998
Sigma-Aldrich
tert-Butan-d9-ol
98 atom % D
Synonim(y):
2-Methyl-2-propan-d9-ol, tert-Butyl-d9 alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
C(CD3)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
gęstość
0.868 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Klucz InChI
DKGAVHZHDRPRBM-GQALSZNTSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)