Merck
900844
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-d10
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Synonim(y):
2-Methyl-2-propanol-d10, tert-Butyl alcohol-d10
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)3COD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
klasa czystości
reagent grade
czystość izotopowa
≥99 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3835 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
gęstość
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
Klucz InChI
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)