Kluczowe dokumenty
740535
O-Phosphorylethanolamine-1,2-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
NH213CH213CH2OPO3H2
Masa cząsteczkowa:
143.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[13CH2][13CH2]OP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)/i1+1,2+1
Klucz InChI
SUHOOTKUPISOBE-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)