Merck
740527
Sigma-Aldrich
O-Phosphorylethanolamine-1,2-13C2-1,1,2,2-d4
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
NH213CD213CD2OPO3H2
Masa cząsteczkowa:
147.07
Kod UNSPSC:
12352116
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)