Merck
649171
Sigma-Aldrich
Poly(2-propylacrylic acid)
average Mn 20,000-80,000
Synonim(y):
Homopolimer kwasu 2-propyloakrylowego
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H10O2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 20,000-80,000
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C(=C)CCC
Klucz InChI
HEBDGRTWECSNNT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
pH-sensitive polymer for drug delivery.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)