Merck
591009
Sigma-Aldrich
2-Propylacrylic acid
99%
Synonim(y):
Kwas 2-metylenopentanowy, Kwas propakrylowy, Kwas α-propyloakrylowy
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)2(=CH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
zawiera
150 ppm BHT as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
165-188 °C (lit.)
gęstość
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
HEBDGRTWECSNNT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kyle M Hocking et al.
Tissue engineering. Part A, 25(5-6), 416-426 (2018-08-23)
Subarachnoid hemorrhage (SAH) is associated with vasospasm that is refractory to traditional vasodilators, and inhibition of vasospasm after SAH remains a large unmet clinical need. SAH causes changes in the phosphorylation state of the small heat shock proteins (HSPs), HSP20
Feng Qiu et al.
Biomaterials, 182, 82-91 (2018-08-15)
Cancer vaccines targeting patient-specific tumor neoantigens have recently emerged as a promising component of the rapidly expanding immunotherapeutic armamentarium. However, neoantigenic peptides typically elicit weak CD8+ T cell responses, and so there is a need for universally applicable vaccine delivery
Terence Ta et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 194, 71-81 (2014-08-26)
Thermosensitive liposomes have emerged as a viable strategy for localized delivery and triggered release of chemotherapy. MR-guided focused ultrasound (MRgFUS) has the capability of heating tumors in a controlled manner, and when combined with thermosensitive liposomes can potentially reduce tumor