Merck
570400
Sigma-Aldrich
Disperse Red 1 acrylate
95%
Synonim(y):
2-[N-etylo-4-[(4-nitrofenylo)diazenilo]anilino]prop-2-enonian etylu
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4N=NC6H4N(C2H5)CH2CH2OCOCCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
solid
mp
85-104 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
492 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CCOC(=O)C=C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H20N4O4/c1-3-19(24)27-14-13-22(4-2)17-9-5-15(6-10-17)20-21-16-7-11-18(12-8-16)23(25)26/h3,5-12H,1,4,13-14H2,2H3/b21-20+
Klucz InChI
MOUZYIAKMYUILJ-QZQOTICOSA-N
Opis ogólny
NLO material
Zastosowanie
  • Badania te wykorzystują akrylan Disperse Red 1 w monomerach ciekłokrystalicznych w celu uzyskania określonej orientacji wokseli, co ma wpływ na materiałoznawstwo w robotyce i czujnikach (Guo et al., 2021).
  • W badaniu zbadano formuły atramentów zawierające akrylan Disperse Red 1 do zastosowań w druku na tekstyliach, wykazując postępy w przetwarzaniu tkanin (Song et al., 2018).
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Miki Ishifuji et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(12), 4418-4424 (2009-03-12)
Flexible design of hybrid polymer nanoassemblies consisting of nonlinear optical (NLO) polymer nanosheets and gold nanoparticle alignment was done to elucidate near-field effects of localized surface plasmon (LSP) coupling, which was generated from coupled gold nanoparticles, on enhanced second harmonic
Li, Najun;
Polymer, 50, 428-433 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
570400-1G4061826697115
570400-250MG4061833483145