Merck
579009
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Red 1 methacrylate)
Synonim(y):
Poli[4′-[[2-(metakryloksy)etylo]etylo]amino-4-nitroazobenzen]
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
mp
>300 °C (lit.)
temp. przejścia
Tg 82 °C (onset)
rozpuszczalność
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmaks.
467 nm
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)N(CCOC(=O)C(=C)C)CC
Klucz InChI
MHYWMAUCJNDHPY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
NLO polymer
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)