Key Documents
926809
1,4-Bis[4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoyloxy]-2-methylbenzene
≥95%
About This Item
Polecane produkty
opis
mesophase behaviour: Cr86N116I
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
white
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
InChI
1S/C39H44O10/c1-4-36(40)46-26-12-8-6-10-24-44-32-18-14-30(15-19-32)38(42)48-34-22-23-35(29(3)28-34)49-39(43)31-16-20-33(21-17-31)45-25-11-7-9-13-27-47-37(41)5-2/h4-5,14-23,28H,1-2,6-13,24-27H2,3H3
Klucz InChI
FQCKIWWAEIOPSD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)