Merck
570435
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(Disperse Red 1 methacrylate)]
About This Item
Wzór liniowy:
(C5H8O2)m(C20H22N4O4)n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Poziom jakości
temp. przejścia
Tm (DSC) 108 °C (onset)
rozpuszczalność
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmaks.
490 nm
Opis ogólny
Chromophore monomer ~15 mol %.
Zastosowanie
NLO polymer
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)