Merck
173029
Sigma-Aldrich
Bis(carboxymethyl)trithiocarbonate
98%
Synonim(y):
Kwas tritiokarbodiglikolowy, Tritiowęglan bis(karboksymetylu), Tritiowęglan di(karboksymetylu)
About This Item
Wzór liniowy:
(HO2CCH2S)2CS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
solid
mp
172-175 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CSC(=S)SCC(O)=O
InChI
1S/C5H6O4S3/c6-3(7)1-11-5(10)12-2-4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
GQECANUIPBFPLA-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huazhen Tao et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-18)
Photocatalyzed polymerization using organic molecules as catalysts has attracted broad interest because of its easy operation in ambient environments and low toxicity compared with metallic catalysts. In this work, we reported that 4,7-di(thiophen-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole (DTBT) can act as an efficient photoredox