Kluczowe dokumenty
542210
5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6F2N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
239-243 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)Oc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H6F2N2OS/c9-7(10)13-4-1-2-5-6(3-4)12-8(14)11-5/h1-3,7H,(H2,11,12,14)
Klucz InChI
HJMVPNAZPFZXCP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-(difluorometoksy)-2-merkapto-1H-benzimidazol może być stosowany w syntezie pantoprazolu, leku stosowanego w leczeniu choroby refluksowej przełyku i zaburzeń żołądkowo-jelitowych.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of Pantoprazole Sodium.
Song WG, et al.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 12, 007-007 (2008)
Process Improvement on the Synthesis of Pantoprazole Sodium.
Yu X, et al.
He Cheng Hua Xue / Chinese Journal of Synthetic Chemistry, 15(6), 792-792 (2007)