Merck
530301
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
97%
Synonim(y):
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridinium hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.08
Beilstein:
5360726
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
155 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cl[H].COc1ccnc(CCl)c1OC
InChI
1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-7-3-4-10-6(5-9)8(7)12-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
YYRIKJFWBIEEDH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride (CDP) can be synthesized using maltol as a starting material. CDP and DMS (dimethyl sulfate) are used in the preparation of pantoprazole sodium (PPS), an antiulcerative drug. The quantification of CDP and DMS in PPS can be done simultaneously by gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) method.
Zastosowanie
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride may be used as a precursor for the preparation [(2-pyridyl)-2-ethyl]-[3,4-dimethoxy-(2-pyridylmethyl)]-N-methylamine.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
fac-Cobalt (III)-azido complexes derived from substituted pyridyl-based tridentate amines.
Massoud SS, et al.
Transition Met. Chem. (London), 39(5), 585-591 (2014)
Validated chromatographic methods for the determination of process related toxic impurities in pantoprazole sodium.
Raman NVVSS, et al.
Chromatographia, 68(5-6), 481-484 (2008)
The Synthesis of 2-chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride.
L DL, et al.
Journal of Jiangxi Normal University (Natural Science Edition), 42-45 (2003)