Merck
344206
Sigma-Aldrich
Disperse Red 1
Dye content 95 %
Synonim(y):
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-(4-nitrophenylazo)aniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.34
Numer w indeksie barw:
11110
Beilstein:
5353614
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
skład
Dye content, 95%
mp
160-162 °C (lit.)
λmaks.
502 nm
ciąg SMILES
CCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H18N4O3/c1-2-19(11-12-21)15-7-3-13(4-8-15)17-18-14-5-9-16(10-6-14)20(22)23/h3-10,21H,2,11-12H2,1H3/b18-17+
Klucz InChI
FOQABOMYTOFLPZ-ISLYRVAYSA-N
Opis ogólny
Disperse Red 1 (DR1) is a non-linear optical (NLO) material which is a chromophore used as an azobenzene dye. It can form a dipole network that can enhance the electro-optic effect of the non-linear components and can also improve the photorefractive effect.
Zastosowanie
DR1 dye can be incorporated into hydroxypropyl cellulose (HPC) matrix which can be used as a coating that finds potential application in light storage and photonics. It can also be used to evaluate the third order non-linear susceptibility (X(3)) for 1,3-indandione based glasses for use in optical frequency conversion. Polytetrafluoroethylene (PTFE) membranes modified using DR1 maintain the mass transport and diffusion properties under direct light irradiation and can be used for water desalination applications.
Cechy i korzyści
This benchmark dipolar chromophore was incorporated into aromatic polymers to obtain model electrooptic polymer films.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A calix (4) resorcinarene-based hyper-structured molecule bearing disperse red 1 as the chromophore with enhanced photorefractive performance under non-electric field.
Zong W, et al.
Dyes and Pigments, 160(10), 579-586 (2019)
Water desalination using visible light by disperse red 1 modified PTFE membrane.
Fujiwara M.
Desalination, 404(1), 79-86 (2017)
Reversible light-induced solubility of disperse red 1 dye in a hydroxypropyl cellulose matrix.
Pawlicka A, et al.
Cellulose, 25(3), 2083-2090 (2018)
Arylmethylene-1, 3-indandione based molecular glasses: Third order optical non-linearity.
Seniutinas G, et al.
Dyes and Pigments, 95(1), 33-40 (2012)
Polymeric electrooptic composite based on Disperse Red and its derivatives for use in photonics
Burunkova YE, et al.
Journal of Optical Technology, 77(10), 643-648 (2010)