Merck
579033
Sigma-Aldrich
Disperse Yellow 7 methacrylate
95%
Synonim(y):
[2-metylo-4-[(4-fenylodiazenylofenylo)diazenilo]fenylo] 2-metyloprop-2-enonianu
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5N=NC6H4N=NC6H3(CH3)OCOC(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
solid
mp
132.7-135.8 °C (lit.)
λmaks.
364 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(cc1C)\N=N\c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C23H20N4O2/c1-16(2)23(28)29-22-14-13-21(15-17(22)3)27-26-20-11-9-19(10-12-20)25-24-18-7-5-4-6-8-18/h4-15H,1H2,2-3H3/b25-24+,27-26+
Klucz InChI
NLSOMFRHHRRNDW-JQRDNDPDSA-N
Opis ogólny
NLO material
Zastosowanie
  • Synthesis and Characterization of Functional Thermoresponsive Photoactive Copolymers: This study explores the synthesis of a photoactive copolymer using Disperse Yellow 7 methacrylate, focusing on its thermal and photoluminescence properties. The research aims to enhance the applications of these materials in smart and responsive textiles (K Meenu, DS Bag, 2023).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)