Merck
570419
Sigma-Aldrich
Disperse Red 1 methacrylate
95%
Synonim(y):
(4-nitrofenylo)[4-[[2-(metakryloksy)etylo]etyloamino]fenylo]diazen, 4-[(2-metakryloksyetylo)etyloamino]-4′-nitroazobenzen
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4N=NC6H4N(C2H5)CH2CH2OCOC(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
solid
mp
78-83 °C (lit.)
λmaks.
493 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CCOC(=O)C(C)=C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H22N4O4/c1-4-23(13-14-28-20(25)15(2)3)18-9-5-16(6-10-18)21-22-17-7-11-19(12-8-17)24(26)27/h5-12H,2,4,13-14H2,1,3H3/b22-21+
Klucz InChI
MHYWMAUCJNDHPY-QURGRASLSA-N
Opis ogólny
NLO material
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)