Kluczowe dokumenty
568864
Fluorescein O-methacrylate
95%
Synonim(y):
3′-Methacryloxyspirobenzo[c]-furan[1,9’]xanthen-3-one, Methacryloyloxy fluorescein
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
227-232 °C (lit.)
λmaks.
490 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C24H16O6/c1-13(2)22(26)28-15-8-10-19-21(12-15)29-20-11-14(25)7-9-18(20)24(19)17-6-4-3-5-16(17)23(27)30-24/h3-12,25H,1H2,2H3
Klucz InChI
YMHPNLUYVDEYCI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
568864-1G | 4061832597034 |
568864-500MG | 4061833281451 |