Merck
570257
Sigma-Aldrich
Fluorescein O,O′-diacrylate
98%
Synonim(y):
3’,6′-Diacryloxyspirobenzo[c]-furan[1,9’]xanthen-3-one, Diacryloyloxyfluorescein
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H16O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
solid
mp
160-163 °C (lit.)
λmaks.
203 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C26H16O7/c1-3-23(27)30-15-9-11-19-21(13-15)32-22-14-16(31-24(28)4-2)10-12-20(22)26(19)18-8-6-5-7-17(18)25(29)33-26/h3-14H,1-2H2
Klucz InChI
GTQZGVDHWVBMOJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Fluorescent monomer
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alejandra Gonzalez-Urias et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 182, 110365-110365 (2019-07-26)
Stimuli-responsive polymeric nanogels have been proposed as nanocarriers of cisplatin to maximize its effect for cancer treatment. In this work, a comparative study between anionic core nanogels (ACN) and cationic core nanogels (CCN), both with PEGylated shells, has been performed.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
570257-500MG4061833281482
570257-100MG