Merck
570249
Sigma-Aldrich
Fluorescein O,O′-dimethacrylate
95%
Synonim(y):
3’,6′-Dimethacryloxyspirobenzo[c]-furan[1,9’]xanthen-3-one, Dimethacryloyloxyfluorescein
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H20O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
solid
mp
154.5-156.0 °C (lit.)
λmaks.
203 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C(C)=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C28H20O7/c1-15(2)25(29)32-17-9-11-21-23(13-17)34-24-14-18(33-26(30)16(3)4)10-12-22(24)28(21)20-8-6-5-7-19(20)27(31)35-28/h5-14H,1,3H2,2,4H3
Klucz InChI
IJMJZIOPZNRQMM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Fluorescent monomer
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2