Kluczowe dokumenty
570427
Poly[(methyl methacrylate)-co-(Disperse Red 1 acrylate)]
About This Item
Polecane produkty
temp. przejścia
Tg 102 °C
λmaks.
477 nm
Opis ogólny
Chromophore monomer ~25 mol %.
Zastosowanie
NLO polymer
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)