Merck
215767
Sigma-Aldrich
Disperse Red 19
Dye content 97 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.34
Numer w indeksie barw:
11130
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
skład
Dye content, 97%
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
495 nm
ciąg SMILES
OCCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H18N4O4/c21-11-9-19(10-12-22)15-5-1-13(2-6-15)17-18-14-3-7-16(8-4-14)20(23)24/h1-8,21-22H,9-12H2/b18-17+
Klucz InChI
GHDZRIQTRDZCMV-ISLYRVAYSA-N
Opis ogólny
Disperse Red 19 (DR19) jest szeroko stosowany jako nieliniowy barwnik optyczny (NLO) z dwiema grupami hydroksylowymi (OH), które mogą kowalencyjnie łączyć się z polimerem bazowym. Może być połączony jako grupa łańcucha bocznego, która zapewnia stabilność termiczną i fotograficzną jednostki polimerowej.
Zastosowanie
DR19 może być stosowany jako czerwone grupy boczne w poliestrze NLO do potencjalnego zastosowania w optycznych urządzeniach przełączających. Można go również łączyć z poliuretanem, tworząc stabilne folie, które mogą być stosowane w produkcji układów analogowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thermosetting nonlinear optical polymer: Polyurethane with disperse red 19 side groups
Shi Y, et al.
Applied Physics Letters, 60(21), 2577-2579 (1992)
A Galvan-Gonzalez et al.
Optics letters, 24(23), 1741-1743 (2007-12-15)
The photodegradation of the azobenzene chromophore DR1 {4-[N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-4(?)-nitroazobenzene]} incorporated as a side chain or as a guest in a poly(methyl) methacrylate host has been evaluated as a function of wavelength, temperature, and the atmospheric environment. The effects of these variables
Diacetylene-containing polymers. XIII. Poly (hexa-2, 4-diynylene-l, 6-dioxydicinnamates) containing an azo dye, Disperse Red 19
Miura H and Ogawa T
Polymer Bull., 49(2-3), 103-110 (2002)
Large photoinduced birefringence in an optically nonlinear polyester polymer
Shi Y, et al.
Applied Physics Letters, 59(23), 2935-2937 (1991)
New third-order nonlinear polymers functionalized with disperse red and disperse orange chromophores with increased stability
Cherioux, F., Audebert, P., Maillotte, H., Grossard, L., Hernandez, F. E., & Lacourt, A.
Chemistry of Materials, 9(12), 2921-2927 (1997)