Merck
494143
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) diisopropoxidebis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99.99%
Synonim(y):
Bis(dipivaloylmethanato)diisopropoxytitanium, Bis(isopropoxy)bis(dipivaloylmethanato)titanium, Diisopropoxybis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium, Titanium diisopropoxy bis(dipivaloylmethanate), Titanium(IV) diisopropoxide
About This Item
Wzór liniowy:
Ti[OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3]2(OC3H7)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.99%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
171.1-184.6 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.2C3H7O.Ti/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;2*1-3(2)4;/h2*7,12H,1-6H3;2*3H,1-2H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*8-7-;;;
Klucz InChI
FXUGBFBGCBGWKX-KKUWAICFSA-L
Zastosowanie
Titanium source precursor for good quality MOCVD of PNZT.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chen, I-S.
Chemistry of Materials, 11, 209-209 (1999)
Produkty
Titanium dioxide (TiO2) is an important n-type semiconducting material that shows interesting characteristics such as photoswitchable surface wettability, high photocatalytic activity, bistable electrical resistance states and high electron drift mobility.
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.