Merck
926760
Sigma-Aldrich
PTABS
≥95%
Synonim(y):
4-(1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantan-1-ium-1-yl)butane-1-sulfonate, Kapdiphos
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N3O3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.32
Kod UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
O=[S-](CCCC[N@+]1(C2)C[N@@]3C[N@@](C[P@]2C3)C1)(=[O-])=O
Powiązane kategorie
Zastosowanie
PTABS is a water soluble phosphine ligand for use in a variety of cross-coupling reactions including Heck, Suzuki, and Sonagashira cross-couplings.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)